GBL631021
Grace Bio-Labs CoverWell™ imaging chambers
one side adhesive, diam. × thickness 20 mm × 2.3 mm
Synonim(y):
Prasa wielokrotnego użytku do uszczelniania komory, Szczelna obudowa, mikroskop na komorze, szczelna komora
About This Item
Polecane produkty
Materiały
red
silicone
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 631021
śr. × grubość
20 mm × 2.3 mm
dołki
1
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Silikonowe komory tworzą zdejmowane, wodoszczelne komory do podtrzymywania grubych i swobodnie pływających próbek do obrazowania. Elastyczny materiał szkiełka nakrywkowego pozwala na usunięcie tych komór z najcieńszego szkła nakrywkowego bez uszkodzenia szkła lub próbki. Cienka (0,18 mm / 0,007") pokrywa z poliwęglanu wykazuje doskonałą przezroczystość. Komory obrazowania są dostępne w wersji z klejem lub bez. Pokrywy samoprzylepne są zaprojektowane tak, aby tworzyły szczelne, odporne na odklejanie i przyklejanie obudowy do trwałego montażu grubych próbek.
Zastosowanie
- Mikroskopia konfokalna
- Obrazowanie
- Barwienie tkanek i komórek
- Mikroskopia wysokiej rozdzielczości
- Obrazowanie żywych komórek
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL631021-20EA | 4061832399706 |