GBL654006
Grace Bio-Labs SecureSeal™ imaging spacer
1 well, diam. × thickness 20 mm × 0.12 mm
Synonim(y):
Cienkie przekładki samoprzylepne do okładek, Cienkie samoprzylepne podkładki dystansowe do prowadnic, samoprzylepne podkładki dystansowe do komór
About This Item
Polecane produkty
Materiały
adhesive/adhesive
colorless
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 654006
śr. × grubość
20 mm × 0.12 mm
zewnętrzne dł. × szer.
25 mm × 25 mm
dołki
1
Opis ogólny
Zastosowanie
Microscopy
High-temperature single-molecule kinetic analysis
anti-Stokes Raman scattering microscopy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL654006-100EA | 4061832399843 |