GBL664113
Grace Bio-Labs FastWells™ reagent barriers
1- 20 mm diam. x 1.0 mm depth
Synonim(y):
Elastyczna silikonowa uszczelka ślizgowa, komora odczynnika
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Właściwości
wells 1
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 664113
wymiary zewnętrzne
25 mm × 25 mm
Opis ogólny
Bariery odczynnikowe FastWells to lepkie, elastyczne uszczelki silikonowe, które tworzą hydrofobowe bariery wokół próbek bez konieczności stosowania klejów lub specjalnych szkiełek. Uszczelki można układać jedna na drugiej, aby zwiększyć głębokość i objętość.
FastWells zapewniają szybką izolację komórek i tkanek na szkiełkach lub szkiełkach nakrywkowych do inkubacji przeciwciał. Bariery pozostają szczelne podczas etapów mieszania, zapobiegając rozlaniu odczynników podczas wstrząsania lub kołysania. FastWells odklejają się szybko i czysto, nie pozostawiając żadnych pozostałości, które mogłyby przeszkadzać w przykrywaniu próbek. Można je myć, sterylizować w autoklawie i używać ponownie. Bariery mogą być również uszczelnione w celu utworzenia komór inkubacyjnych przy użyciu elastycznych pokryw HybriSlip.
FastWells zapewniają szybką izolację komórek i tkanek na szkiełkach lub szkiełkach nakrywkowych do inkubacji przeciwciał. Bariery pozostają szczelne podczas etapów mieszania, zapobiegając rozlaniu odczynników podczas wstrząsania lub kołysania. FastWells odklejają się szybko i czysto, nie pozostawiając żadnych pozostałości, które mogłyby przeszkadzać w przykrywaniu próbek. Można je myć, sterylizować w autoklawie i używać ponownie. Bariery mogą być również uszczelnione w celu utworzenia komór inkubacyjnych przy użyciu elastycznych pokryw HybriSlip.
Informacje prawne
FastWells is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL664113-50EA | 4061832399935 |