938963
Potassium tert-butoxide ChemBeads
Synonim(y):
Potassium tert-butylate, Potassium t-butoxide
About This Item
Polecane produkty
opis
Reagent Type-Organic Salt
Poziom jakości
Postać
solid
skład
wt% loading of base, 14-16 wt. %
przydatność reakcji
core: potassium
ciąg SMILES
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Klucz InChI
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
For general uses, product is also available in powdered form (156671)
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta