Kluczowe dokumenty
613150
3-(Trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid-d6 sodium salt
98 atom % D
Synonim(y):
2,2-Dimethyl-2-silapentane-5-sulfonate-d6 sodium salt, DSS-d6, Deuterated 3-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid sodium salt, Sodium 2-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonate-d6
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
metody
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
118-120 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[Si](C)(C)C)C([2H])([2H])S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H16O3SSi.Na/c1-11(2,3)6-4-5-10(7,8)9;/h4-6H2,1-3H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1/i4D2,5D2,6D2;
Klucz InChI
HWEXKRHYVOGVDA-CHBZFOKHSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?