Merck
486248
Sigma-Aldrich
Tris-d11 solution
1 M in D2O, 98 atom % D
Synonim(y):
Tris(hydroxymethyl-d3)amino-d2-methane solution
About This Item
Wzór liniowy:
(DOCD2)3CND2
Masa cząsteczkowa:
132.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
stężenie
1 M in D2O
metody
NMR: suitable
bio NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.346
gęstość
1.137 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+11
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D,8D/hD2
Klucz InChI
LENZDBCJOHFCAS-RNVFPDRBSA-N
Opis ogólny
Roztwór Tris-d11 jest znakowanym izotopowo analogiem tris(hydroksymetylo)aminometanu. Nadaje się do zastosowań NMR i bio-NMR.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)