Merck
411019
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine
≥99.5%, purified by redistillation
Synonim(y):
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TEMED, TMEDA
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
Beilstein:
1732991
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
oczyszczone przez
redistillation
granice wybuchowości
9.08 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4179 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
gęstość
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine (TMEDA) is a bidentate tertiary amine. It is a Lewis base having good solvating properties. It is useful ligand for organolithium chemistry. Ultrafast molecular structural dynamics of the charge transfer in N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine has been studied by Rydberg fingerprint spectroscopy.
Zastosowanie
  • Hydrogenoliza kationowych kompleksów cynku zawierających aminę chelatującą: Facile Cleavage of Zinc-Carbon Bond by Dihydrogen To Give Zinc Hydride Cations...: Badania te badają wodorolizę kationowych kompleksów cynku ułatwioną przez N,N,N′,N′-tetrametyloetylenodiaminę (TMEDA), podkreślając rozszczepienie wiązań cynk-węgiel, przyczyniając się znacząco do rozwoju katalizatorów i syntezy organicznej (Mahawar et al., 2024, DOI: 10.1002/chem.202401262).
  • Elektroforeza..: Badanie to podkreśla wykorzystanie TMEDA w zastosowaniach elektroforezy, zwiększając rozdzielczość i wydajność separacji białek i kwasów nukleinowych, co ma kluczowe znaczenie dla badań biochemicznych (Sonagra & Dholariya, 2024, PubMed ID: 36251838).
  • Rozszczepienie diwodoru przez wiązanie cynk-cynk heteroleptycznego kationu dizinc(I)...: TMEDA jest wykorzystywany do aktywacji wiązań cynk-cynk w celu rozszczepienia wodoru, co pokazuje jego znaczenie w chemii nieorganicznej i rozwoju katalizatorów (Mahawar et al., 2024, DOI: 10.1021/acs.inorgchem.4c01116).
  • Nietoksyczne inicjatory alternatywne dla TEMED do polimeryzacji hydrożeli redoks...: W badaniu zbadano bezpieczniejsze alternatywy dla TMEDA do polimeryzacji hydrożeli, niezbędne do zastosowań biomedycznych i chemii polimerów (Pumford i in., 2024, DOI: 10.1021/acsabm.3c01264).
  • Fotoindukowana alkilosulfonylacja i cyjanoalkilosulfonylacja adduktów Mority-Baylisa-Hillmana poprzez wieloskładnikowe wprowadzenie dwutlenku siarki...: W artykule omówiono rolę TMEDA w ułatwianiu wieloskładnikowych reakcji syntezy organicznej, kluczowych dla rozwoju nowych metodologii syntetycznych (Song et al., 2024, DOI: 10.1021/acs.joc.4c00052).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
61.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organometallic p-complexes XII. The metalation of benzene and ferrocene by n-butyllithium-N, N, N', N'-tetramethylethylenediamine
Rausch MD and Ciappenelli DJ.
Journal of Organometallic Chemistry, 10(1), 127-136 (1967)
Hajime Mori et al.
The Journal of organic chemistry, 71(24), 9004-9012 (2006-11-18)
The novel example of a vinylic hydrogen more reactive than a benzylic hydrogen was found by treatment of a twisted styrene derivative with a strong base followed by D(2)O quenching. In this paper, the full details of the examples of
Marina V Novoselova et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 181, 680-687 (2019-06-22)
High intensity focused ultrasound (HIFU) is widely used in medical practice, including cancer therapy. Also this approach is promising for remote release of encapsulated drugs in various other biomedical applications where local treatment is needed. Our approach underpins the minimization
Is N, N, N', N'-tetramethylethylenediamine a good ligand for lithium?
Collum DB.
Accounts of Chemical Research, 25(10), 448-454 (1992)
Xinxin Cheng et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(12), 2813-2818 (2015-02-26)
We have explored the ultrafast molecular structural dynamics associated with charge transfer in N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine using Rydberg fingerprint spectroscopy in conjunction with self-interaction corrected density functional theory. Excitation at 239 nm prepares the molecule in the Franck-Condon region of the 3s
Protokoły
Środek powierzchniowo czynny TPGS-750-M umożliwia różne reakcje w wodzie w temperaturze pokojowej, zwiększając wydajność i wszechstronność syntezy.