Kluczowe dokumenty
T22500
N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TEMED, TMEDA
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
granice wybuchowości
9.08 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4179 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
gęstość
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
61.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Bis-Tris gels and buffers for superior protein resolution compared to traditional tris-glycine gels.
Żele i bufory Bis-Tris zapewniają lepszą rozdzielczość białek w porównaniu z tradycyjnymi żelami tris-glicynowymi.