Kluczowe dokumenty
543047
Deuterium chloride solution
35 wt. % in D2O, ≥99 atom % D
Synonim(y):
Hydrochloric acid-d solution
About This Item
Wzór liniowy:
DCl
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
37.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥99 atom % D
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
35 wt. % in D2O
metody
NMR: suitable
Zastosowanie
pharmaceutical
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Cl[2H]
InChI
1S/ClH/h1H/i/hD
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lithium deuteride is isotopically labeled analogue of Lithium hydride.
Zastosowanie
Deuterium chloride solution has been used to study:
- The kinetics of chitosan reacetylation using acetic anhydride and acetic acid.
- Regioselective terminal group activation of chitosan by thioacetylation.
- The complex formation between cyclodextrin and captopril in aqueous solution using NMR spectroscopy.
Lithium deuteride can act as semiconductor at 30GPa and room temperature. It is used as the polarized deuteron target material for the measurement of proton and neutron structure
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?