Merck
373842
Sigma-Aldrich
Sodium formate-d
99 atom % D
Synonim(y):
Formic-d acid sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
DCO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % D
Postać
powder
metody
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
259-262 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[Na+].[2H]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1D;
Klucz InChI
HLBBKKJFGFRGMU-RWQOXAPSSA-M
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Produkty
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com