Key Documents
329878
Water-18O
(for PET), 97 atom % 18O
Synonim(y):
18O Water
About This Item
Polecane produkty
opis
Normalized with respect to hydrogen
Poziom jakości
czystość izotopowa
97 atom % 18O
Postać
liquid
metody
PET imaging: suitable
tw
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
kompatybilność
(for PET)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It can also be used:
- In paleoclimatology, hydrology, and plant ecology to determine soil stable oxygen isotope analysis of plant cellulose using δ18O.
- To determine the diffusion of moisture into crystals using secondary ion mass spectrometry (SIMS).
Opakowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
By first labeling molecular oxygen and then body water with 18O in a rat, Lifson measured the 18O abundance in expired CO2 and found the oxygens in CO2 exchanged with the oxygen in water. Indeed, these two oxygen containing species were in rapid isotopic equilibrium due to the actions of what we now know is carbonic anhydrase (Lifson, 1966)