Merck
795909
Sigma-Aldrich
Sodium hydroxide-18O solution
20% in H218O, 95 atom % 18O, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na18OH
Masa cząsteczkowa:
42.00
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % 18O
Próba
97% (CP)
Formularz
solution
stężenie
20% in H218O
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[Na][18OH]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i;1+2
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-NLQOEHMXSA-M
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)