Key Documents
609978
Hydrogen peroxide-18O2 solution
2-3% in H2O, 90 atom % 18O
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
90 atom % 18O
Poziom jakości
stężenie
2-3% in H2O
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[18OH][18OH]
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H/i1+2,2+2
Klucz InChI
MHAJPDPJQMAIIY-XPULMUKRSA-N
Opis ogólny
Hydrogen peroxide-18O2, isotopically labeled analogue of hydrogen peroxide.
Zastosowanie
18O-labeled H2O2 is used to determine absolute rate and pathway of peroxide formation and decay processes in surface waters of a coastal marine site and also use to measure absolute rates of dark H2O2 production in freshwater systems. It is used to study the acetylcoenzyme A (Ac-CoA) metabolism and potential therapeutic approach for cognitive disabilities on D(16) mouse model of down syndrome.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Cell, 175(2), 502-513 (2018-09-25)
Acetate is a major nutrient that supports acetyl-coenzyme A (Ac-CoA) metabolism and thus lipogenesis and protein acetylation. However, its source is unclear. Here, we report that pyruvate, the end product of glycolysis and key node in central carbon metabolism, quantitatively generates acetate