Merck
574864
Sigma-Aldrich
Hydrogen peroxide-17O2 solution
≥2% in H2O, ≥90 atom % 17O
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H217O2
Masa cząsteczkowa:
36.01
Kod UNSPSC:
51473503
czystość izotopowa
≥90 atom % 17O
stężenie
≥2% in H2O
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)