Key Documents
386790-M
Sigma-Aldrich
Hydrogen Peroxide
Synonim(y):
Hydrogen peroxide solution, H₂O₂
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.01
Beilstein:
3587191
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352304
NACRES:
NA.21
ciśnienie pary
23.3 mmHg ( 30 °C)
Poziom jakości
Próba
29-32%
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
pH
2-4 (20 °C)
gęstość
1.11 g/cm3 at 20 °C
ślady kationów
Fe: ≤0.5 ppm
NH4+: ≤5.0 ppm
heavy metals: ≤1.0 ppm
Zastosowanie
cell analysis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Klucz InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Powerful oxidant. Induces apoptosis in cultured rat cortical neurons.
Zastosowanie
  • Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species through metabolic trapping.: This research explores the use of copper(I) ligands to image reactive oxygen species, including hydrogen peroxide, using PET imaging, which could have significant implications for diagnostic biochemistry (Tada et al., 2024).
Ostrzeżenie
Toxicity: Corrosive (L)
Postać fizyczna
30% solution, stabilized.
Inne uwagi
Whittemore, E.R., et al. 1994. NeuroReport5, 1485.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1