Merck
576492
Sigma-Aldrich
Tributylphosphine tetrafluoroborate
97%
Synonim(y):
Tributylphosphonium tetrafluoroborate, [n-Bu3PH]BF4
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]3P · HBF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
50-53 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.[H][P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P.BF4/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;2-1(3,4)5/h4-12H2,1-3H3;/q;-1/p+1
Klucz InChI
NCHAZLRRIGGCER-UHFFFAOYSA-O
Opis ogólny
May contain approximately 5% of other butyl isomers.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)