Merck
901244
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-18O
≥90 atom % 18O, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3S18OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.13
Kod UNSPSC:
12191600
czystość izotopowa
≥90 atom % 18O
Próba
≥98% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+2
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)