Merck
429430
Sigma-Aldrich
Zinc chloride
anhydrous, powder, ≥99.995% trace metals basis
Synonim(y):
Dichlorozinc
About This Item
Wzór liniowy:
ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 428 °C)
Próba
≥99.995% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
732 °C/1 atm (lit.)
mp
293 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Electrodeposition of zinc on glassy carbon and nickel substrates in zinc chloride-1-ethyl-3-methylimidazolium chloride molten salt is studied.
Zastosowanie
Zinc Chloride may be used:
  • as catalyst in knoevenagel condensation of carbonyl substrates with acidic methylene reagents
  • in the preparation of porous carbon nanofibers, useful in the fabrication of efficient electrodes for supercapacitors
  • as a catalyst in preparation of poly(propylene fumarate)
  • in the low temperature synthesis of nanocrystalline zinc oxide films
  • in the synthesis of zinc oxide nanoparticles with low agglomeration. Aqueous suspensions of the nanoparticles displayed high transmittance in the visible light range, but exhibited strong absorption in the UV range.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Tsuzuki, T., et al.
J. Autralasian Ceram. Soc., 38, 15-15 (2002)
Gorbik, P.P., et al.
Dopovidi Natsional'noi Akademii Nauk Ukranaie, 1, 135-135 (2004)
Self-Sustained Thin Webs Consisting of Porous Carbon Nanofibers for Supercapacitors via the Electrospinning of Polyacrylonitrile Solutions Containing Zinc
Kim C, et al.
Advanced Mat., 19(17), 2341-2346 (2007)
Electrodeposition of zinc from a Lewis acidic zinc chloride-1-ethyl-3-methylimidazolium chloride molten salt.
Lin Y-F and Sun I.
Electrochimica Acta, 44(16), 2771-2777 (1999)
Zinc chloride as a new catalyst for Knoevenagel condensation.
Shanthan RP and Venkataratnam RV.
Tetrahedron Letters, 32(41), 5821-5822 (1991)
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
429430-25G4061832105758
429430-5G4061832105765