Merck
793523
Sigma-Aldrich
Zinc chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, ≥98%
Synonim(y):
Dichlorozinc
About This Item
Wzór liniowy:
ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
anhydrous
reagent grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 428 °C)
linia produktu
Redi-Dri
Próba
≥98%
Formularz
powder or crystals
jakość
free-flowing
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
mp
293 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zinc chloride is a Lewis acid that can be used to promote cycloaddition, substitution, and addition reactions, including electrophilic aromatic additions and selective reductions. It is also used in the preparation of organozinc reagents via transmetalation.
Zastosowanie
Zinc chloride can be used as a catalyst in the:
  • Chemoselective dimethyl acetalization of aldehydes and ketones with trimethyl orthoformate to synthesize dimethyl acetals.
  • Synthesis of 9-substituted acridines via Bernthsen reaction.
It can also be used as an additive in the preparation of ultrafiltration membranes.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.