Kluczowe dokumenty
211273
Zinc chloride
ACS reagent, ≥97%
Synonim(y):
Dichlorozinc
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 428 °C)
Próba
≥97%
Formularz
crystalline powder
powder, crystals or chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zinc
zanieczyszczenia
Oxychloride, passes test
≤0.005% insolubles
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
mp
293 °C (lit.)
ślady anionów
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Ca: ≤0.06%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.005%
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?