Kluczowe dokumenty
221783
Copper(II) chloride dihydrate
reagent grade
Synonim(y):
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
>1 (vs air)
Formularz
crystals
stężenie
35.0-38.0% Cu (EDTA titration)
pH
3-3.8
mp
100 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Klucz InChI
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
- As a recoverable promoter for the conversion of oximes to carbonyl compounds under mild reaction conditions.
- To catalyze Biginelli condensation of aldehyde, β-ketoester and urea or thiourea to form dihydropyrimidinones under solvent-free and microwave irradiations.
- Along with stannous chloride for the allylation of aldehydes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?