Kluczowe dokumenty
144797
Nitrilotris(methylene)triphosphonic acid solution
50 wt. % in H2O
Synonim(y):
Nitrilotri(methylphosphonic acid) solution
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
50 wt. % in H2O
zanieczyszczenia
10-20% aqueous inorganic acids
pH
0.46
gęstość
1.3 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
OP(O)(=O)CN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H12NO9P3/c5-14(6,7)1-4(2-15(8,9)10)3-16(11,12)13/h1-3H2,(H2,5,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
Klucz InChI
YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?