Key Documents
36818
Diethylenetriaminepentakis(methylphosphonic acid) solution
technical, ~50% (T)
Synonim(y):
Diethylenetriamine-N,N,N′,N′′,N′′-penta(methylenephosphonic acid), Diethylenetriamine-N,N,N′,N′′,N′′-pentakis(methylenephosphonic acid), Diethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid), Diethylenetriaminopenta(methylenephosphonic acid), Ethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid), P,P′,P′′,P′′′-[[(Phosphonomethyl)imino]bis[2,1-ethanediylnitrilobis(methylene)]]tetrakis[phosphonic acid]
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical
Poziom jakości
Postać
liquid
skład
HCl, 15%
H2O, ~35%
stężenie
~50% (T)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
OP(O)(=O)CN(CCN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O)CCN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C9H28N3O15P5/c13-28(14,15)5-10(1-3-11(6-29(16,17)18)7-30(19,20)21)2-4-12(8-31(22,23)24)9-32(25,26)27/h1-9H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)(H2,25,26,27)
Klucz InChI
DUYCTCQXNHFCSJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?