Kluczowe dokumenty
72568
Nitrilotri(methylphosphonic acid)
≥95% (T)
Synonim(y):
ATMP, Aminotris(methylenephosphonic acid), [Bis(phosphonomethyl)amino]methylphosphonic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (T)
Formularz
crystals
mp
~215 °C (dec.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
OP(O)(=O)CN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H12NO9P3/c5-14(6,7)1-4(2-15(8,9)10)3-16(11,12)13/h1-3H2,(H2,5,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
Klucz InChI
YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Preparation of hexagonal porous three-dimensional structures encapsulating a template, layered structures with intercalated templates or linear polymers.
- Synthesis of metal-organic frameworks in combination with uranyl nitrate.
- Preparation of ingredient of anticorrosive protective coatings on the steel surface.
- ATMP can also be employed as a scale inhibitor during squeeze treatments in oilfield operations.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?