Kluczowe dokumenty
695890
Phosphoric acid 2-hydroxyethyl methacrylate ester
contains 700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone, 90%
Synonim(y):
Fosforan metakrylanu 2-hydroksyetylu
About This Item
Polecane produkty
opis
~25% diester content
Poziom jakości
Próba
90%
Formularz
liquid
zawiera
700-1000 ppm monomethyl ether hydroquinone
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4688
gęstość
1.37 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[P](=O)(O)(O)O.O(CCO)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C6H10O3.H3O4P/c1-5(2)6(8)9-4-3-7;1-5(2,3)4/h7H,1,3-4H2,2H3;(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
POLZHVHESHDZRD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
293.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
145 °C - open cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?