Merck
795739
Sigma-Aldrich
11-Phosphonoundecyl acrylate
Synonim(y):
(11-(Acryloyloxy)undecyl)phosphonic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H27O5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
ciąg SMILES
O=C(C=C)OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C14H27O5P/c1-2-14(15)19-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-20(16,17)18/h2H,1,3-13H2,(H2,16,17,18)
Klucz InChI
RLAKYYIYWIWCED-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
11-Phosphonoundecyl acrylate is a bifuncational ligand that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of substrates. It binds with the surface metal atoms by attaching the phosphonic acid head groups.
Zastosowanie
Tuning of surface energy, wetting, and work function of metal oxides. Allows further chemistry on surface.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mechanoresponsive Polymerized Liquid Metal Networks
Thrasher C, et al.
Advanced Materials, 1903864-1903864 (2019)
Carl J Thrasher et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(40), e1903864-e1903864 (2019-08-14)
Room-temperature liquid metals, such as nontoxic gallium alloys, show enormous promise to revolutionize stretchable electronics for next-generation soft robotic, e-skin, and wearable technologies. Core-shell particles of liquid metal with surface-bound acrylate ligands are synthesized and polymerized together to create cross-linked