Merck
496758
Sigma-Aldrich
Bis[2-(methacryloyloxy)ethyl] phosphate
Synonim(y):
2-Hydroxyethyl methacrylate phosphate, Bis(2-methacryloyloxyethyl) acid phosphate, Bis(2-methacryloyloxyethyl) hydrogen phosphate, Bis(methacryloyloxyethyl) hydrogen phosphate, Bis(methacryloyloxyethyl) phosphate, Bis[2-(methacryloyloxy)ethyl] phosphate, Di(2-methacryloyloxyethyl) phosphate, Di-2-methacryloyloxyethyl acid phosphate
About This Item
Wzór liniowy:
[H2C=C(CH3)CO2CH2CH2O]2P(O)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
współczynnik refrakcji
n20/D 1.47 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
gęstość
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOP(O)(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H19O8P/c1-9(2)11(13)17-5-7-19-21(15,16)20-8-6-18-12(14)10(3)4/h1,3,5-8H2,2,4H3,(H,15,16)
Klucz InChI
NXBXJOWBDCQIHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bis[2-(methacryloyloxy)ethyl] phosphate (BMEP) is a hydrophilic monomer with two polymerizable methacrylate groups and a centrally placed phosphate group. In presence of an acid, it can undergo spontaneous polymerization with a high degree of conversion. It is widely used as a precursor in the synthesis of poly (BMEP), dental resins, hydrogels, and fire-retardant polymer composites.
Zastosowanie
Bis[2-(methacryloyloxy)ethyl] phosphate (BMEP) can be used:
  • As a bifunctional crosslinker to synthesize superabsorbent polymers (SAPs) via free radical polymerization. These SAPs can be used for agricultural applications.
  • To prepare self-etching primer formulations for enamel and dentine. Primers with BMEP exhibit good wetting, etching, and penetration in both dentine and enamel.
  • As a precursor to synthesize fire retardant nanocomposites via suspension polymerization.
Cechy i korzyści
  • Presence of dimethacrylate groups enables cross-linking and improves copolymerization.
  • Hydrophilicity and short carbon chains can enhance wetting.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)