Kluczowe dokumenty
116130
Diethyl vinylphosphonate
97%
Synonim(y):
Vinylphosphonic acid diethyl ester
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
gęstość
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphonate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOP(=O)(OCC)C=C
InChI
1S/C6H13O3P/c1-4-8-10(7,6-3)9-5-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
DREPONDJUKIQLX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- α, β-unsaturated phosphonates by reacting with arylboronic acids via Pd-catalyzed Mizoroki−Heck reaction.
- 2-(arylamino)ethyl phosphonates by condensing with primary and secondary amines via the aza-Michael addition reaction.
It can be also employed as a monomer unit for the preparation of high-molecular-weight polymer, poly(diethyl vinylphosphonate) using lanthanide complexes.{18)
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?