Merck
241717
Sigma-Aldrich
Phenyl vinyl sulfone
99%
Synonim(y):
(Ethenesulfonyl)benzene, (Ethenylsulfonyl)benzene, Ethenyl phenyl sulfone, Vinylsulfonylbenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SO2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.21
Beilstein:
1906894
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
mp
67-69 °C (lit.)
rozpuszczalność
organic solvents: soluble(lit.)
grupa funkcyjna
sulfone
ciąg SMILES
C=CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2S/c1-2-11(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Klucz InChI
UJTPZISIAWDGFF-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Phenyl vinyl sulfone, a synthetic inhibitor of cysteine protease, exhibits antihelminthic and antiprotozoal properties.
Zastosowanie
Phenyl vinyl sulfone was used as a common reagent in a variety of cycloaddition reactions to form cyclopropanes, cyclohexenes and cyclooctadienes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron, 49, 5599-5599 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 7583-7583 (1993)
Aldrichimica Acta, 15, 34-34 (1982)
Tetrahedron, 49, 5495-5495 (1993)
M Varenberg et al.
Journal of the Royal Society, Interface, 5(24), 785-789 (2007-10-18)
To analyse the performance of mushroom-shaped fibrillar adhesive microstructure, its behaviour was studied during different stages of attachment-loading-detachment cycle. Visualizing the evolutions of real contact area of single microfibres, it is shown that the mushroom-shaped geometry of contact elements promotes