Merck
226475
Sigma-Aldrich
Phenyl vinyl sulfide
97%
Synonim(y):
(Phenylthio)ethylene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.21
Beilstein:
969970
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.599 (lit.)
tw
94-95 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CSc1ccccc1
InChI
1S/C8H8S/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Klucz InChI
GMPDOIGGGXSAPL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Phenyl vinyl sulfide was used in the synthesis of 2-fluoropyridinyl-6-oxy- precursors.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laurent Debien et al.
Organic letters, 15(24), 6250-6253 (2013-11-26)
2-Fluoropyridinyl-6-oxy- precursors derived from phenyl vinyl sulfide react with radicals generated from xanthates via an addition-elimination process to furnish the corresponding vinyl sulfides in good yields. This convergent method is operationally simple and enables a straightforward synthesis of the difficult