Merck
213306
Sigma-Aldrich
Phenyl vinyl sulfoxide
95%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SOCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.21
Beilstein:
2039218
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.585 (lit.)
bp
93-95 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfoxide
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=CS(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8OS/c1-2-10(9)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Klucz InChI
MZMJHXFYLRTLQX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Fenylosulfotlenek winylu reaguje z enolanami litu ketonów w temperaturze -78°C w THF, dając bicyklo[n.2.0]alkan-1-ole. Reaguje również z generowanym in situ odczynnikiem (dialkiloamino)magnezowym dając symetryczne β-(dialkiloamino)ditioacetale. Uczestniczy jako odpowiednik acetylenu w reakcjach Dielsa-Aldera.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
X Ji et al.
Acta crystallographica. Section B, Structural science, 45 ( Pt 1), 93-99 (1989-02-01)
Three diastereomers of bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl phenyl sulfoxide were prepared by Diels-Alder [4 + 2] cycloadditions between phenyl vinyl sulfoxide and cyclopentadiene. The isomers were separated by column chromatography on silica gel and repeated recrystallizations gave the pure racemates of three of
Masataka Kawakita et al.
The Journal of organic chemistry, 62(23), 8015-8017 (2001-10-24)
Vinyl sulfoxides (PhSOCR(1)=CHR(2): R(1) = H, Me, or Ph; R(2) = H or Me) were treated with (dialkylamino)magnesium reagents, generated in situ from the reaction of EtMgBr with secondary amines (R(3)R(4)NH: R(3) = Et, i-Pr, or Bn; R(4) = Me
Use of phenyl vinyl sulfoxide as an acetylene equivalent in Diels-Alder cycloadditions.
Paquette LA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 100(5), 1597-1599 (1978)
Wendy A Loughlin et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(8), 1347-1353 (2003-08-22)
The enolates generated from cyclopentanone, cycloheptanone or cyclooctanone and LDA at -78 degrees C in THF react with (+/-)-phenyl vinyl sulfoxide under controlled conditions of temperature, reaction time, and concentration. Upon oxidation with MCPBA of the product mixtures, the novel
Produkty
Reakcja Dielsa-Aldera jest reakcją pomiędzy sprzężonym dienem i alkenem (dienem) w celu utworzenia nienasyconych pierścieni sześcioczłonowych. Jest ona również określana jako cykloaddycja.
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.