Merck
189553
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl chloride) carboxylated
average Mw ~220,000 by GPC, powder
Synonim(y):
Poly(vinyl chloride-co-acrylic acid)
About This Item
Wzór liniowy:
(C3H4O2 · C2H3Cl)x
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
carboxylated
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mw ~220,000 by GPC
zakres etykietowania
1.8% carboxyl
lepkość właściwa
1.4 dL/g(lit.)
temp. przejścia
Tg 84 °C
rozpuszczalność
acetone/carbon disulfide, MEK, THF: soluble
ciąg SMILES
ClC=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H3Cl/c1-2-3(4)5;1-2-3/h2H,1H2,(H,4,5);2H,1H2
Klucz InChI
SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
Ostrzeżenie
May contain vinyl chloride, an OSHA carcinogen. See 29 CFR part 1910
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
IIIrd International Symposium on Neural Transplantation. Cambridge, 6-11 August, 1989. Proceedings.
Progress in brain research, 82, 1-734 (1990-01-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
189553-500G
189553-250G4061838137883