Merck
565415
Sigma-Aldrich
Diethyl allylphosphonate
98%
Synonim(y):
2-Propenyl-phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2P(O)(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4340 (lit.)
tw
46 °C/0.35 mmHg (lit.)
gęstość nasypowa
1.022 g/mL
grupa funkcyjna
phosphonate
ciąg SMILES
CCOP(=O)(CC=C)OCC
InChI
1S/C7H15O3P/c1-4-7-11(8,9-5-2)10-6-3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
Klucz InChI
YPJHXRAHMUKXAE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Copolymerization of phosphonated allyl monomers and maleic anhydride
  • Enantioselective synthesis of solamin type mono-THF acetogenins
  • RCM reaction yielding oxaphospholene and oxaphosphinene heterocycles
  • Synthesis of spongistatin 2 using Wittig coupling
  • Stereoselective synthesis of pentacyclic furanosteroids
  • Preparation of protected polyhydroxylated β -amino acid constitutents of microsclerodermins
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Elizabeth I Parkinson et al.
Nature chemical biology, 15(11), 1049-1056 (2019-08-28)
Fosmidomycin and related molecules comprise a family of phosphonate natural products with potent antibacterial, antimalarial and herbicidal activities. To understand the biosynthesis of these compounds, we characterized the fosmidomycin producer, Streptomyces lavendulae, using biochemical and genetic approaches. We were unable