Kluczowe dokumenty
A10701
Acetophenone
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Methyl phenyl ketone
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1058 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.534 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Klucz InChI
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Acetophenone (AP, methyl phenyl ketone) is a common industrial solvent. It can be synthesized from 1-phenylethanol in the presence of PdAu-NPs-TiO2 (titanium dioxide-supported palladium gold bimetallic nanoparticles) hybrid. Its vacuum ultraviolet absorption spectrum shows absorption bands at 196, 191, 179 and 167mμ. AP reacts with α-naphtylphenylsilane in the presence of N-chelate ligands based on chiral oxazolines to undergo hydrosilylation with high enantioselectivity. It can also undergo hydrogenation reaction in the presence of different transition metal catalysts under different conditions.
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?