Kluczowe dokumenty
W200905
Acetophenone
≥98%, FG
Synonim(y):
Methyl phenyl ketone
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
Próba
≥98%
Formularz
liquid
semisolid
temp. samozapłonu
1058 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.534 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
almond; cherry; coumarin; nutty; sweet; vanilla
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Klucz InChI
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?