Merck
W218626
Sigma-Aldrich
Butyl butyrate
greener alternative
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
Butanoic acid butyl ester, Butyl butanoate, Butyric acid butyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2COO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
Numer FEMA:
2186
Beilstein:
1747101
Numer WE:
Nr Rady Europy:
268c
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.042
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
300
400
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
gęstość
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
green; fruity; sweet
ciąg SMILES
CCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7-10-8(9)6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Recruitment of Hippodamia variegata by active volatiles from Glycyrrhiza uralensis and Alhagi sparsifolia plants infested with Aphis atrata.: This research explores the role of butyl butyrate as a volatile compound in attracting predatory insects to plants infested with aphids. The study provides valuable insights into plant-insect interactions and the potential use of natural volatiles in integrated pest management (Jiang et al., 2024).
Piktogramy
FlameEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
124.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrew S French et al.
Chemical senses, 32(7), 681-688 (2007-06-15)
Sensory receptors often receive strongly dynamic, or time varying, inputs in their natural environments. Characterizing their dynamic properties requires control and measurement of the stimulus over a frequency range that equals or exceeds the receptor response. Techniques for dynamic stimulation
Corjan van den Berg et al.
Biotechnology and bioengineering, 110(1), 137-142 (2012-07-27)
The recovery of 1-butanol from fermentation broth is energy-intensive since typical concentrations in fermentation broth are below 20 g L(-1). To prevent butanol inhibition and high downstream processing costs, we aimed at producing butyl esters instead of 1-butanol. It is
Ana L Paiva et al.
Biotechnology progress, 19(3), 750-754 (2003-06-07)
This paper reports experimental work pertaining to alcoholysis between butanol and ethyl butanoate, catalyzed by an immobilized lipase in a liquid-vapor system where chemical reaction and physical separation are simultaneously carried out. The processing setup was tested for various compositions
Adriano A Mendes et al.
International journal of biological macromolecules, 50(3), 503-511 (2012-01-31)
Five microbial lipase preparations from several sources were immobilized by hydrophobic adsorption on small or large poly-hydroxybutyrate (PHB) beads and the effect of the support particle size on the biocatalyst activity was assessed in the hydrolysis of olive oil, esterification
Ana I S Brígida et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 146(1-3), 173-187 (2008-04-19)
An agroindustrial residue, green coconut fiber, was evaluated as support for immobilization of Candida antarctica type B (CALB) lipase by physical adsorption. The influence of several parameters, such as contact time, amount of enzyme offered to immobilization, and pH of