Merck
W200910
Sigma-Aldrich
Acetophenone
greener alternative
natural, 98%, FG
Synonim(y):
Methyl phenyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
Numer FEMA:
2009
Beilstein:
605842
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.004
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
cassia oil
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
0.45 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 15 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
semisolid
temp. samozapłonu
1058 °F
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.534 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
almond; cherry; coumarin; nutty; sweet; vanilla
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Klucz InChI
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z jedną z czterech kategorii bardziej ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt jest produktem biopochodnym, wykazującym kluczowe ulepszenia w zakresie zasad zielonej chemii "Mniej niebezpieczne syntezy chemiczne" i "Wykorzystanie odnawialnych surowców".
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruben De Pauw et al.
Journal of chromatography. A, 1420, 129-134 (2015-10-20)
A new system is proposed for applying fast temperature gradients in liquid chromatography. It consists of a 0.7 mm × 150 mm fused-silica column coated with a 50 μm Nickel-layer, which is connecting with a power source and a temperature
Gabriela Antunes et al.
PloS one, 9(8), e105531-e105531 (2014-08-22)
Olfactory adaptation is a fundamental process for the functioning of the olfactory system, but the underlying mechanisms regulating its occurrence in intact olfactory sensory neurons (OSNs) are not fully understood. In this work, we have combined stochastic computational modeling and
Fabrice Gritti et al.
Journal of chromatography. A, 1384, 76-87 (2015-02-11)
Previous data have shown that could deliver a minimum reduced plate height as small as 1.7. Additionally, the reduction of the mesopore size after C18 derivatization and the subsequent restriction for sample diffusivity across the Titan-C18 particles were found responsible
Fabrice Gritti et al.
Journal of chromatography. A, 1355, 164-178 (2014-06-28)
In a previous report, it was reported that columns packed with fully porous 1.9μm Titan-C18 particles provided a minimum reduced plate height as small as 1.7 for the most retained compound (n-octanophenone) under RPLC conditions. These particles are characterized by
Fabrice Gritti et al.
Journal of chromatography. A, 1355, 179-192 (2014-07-09)
The mass transfer mechanism in four prototype columns (2.1 and 3.0×50mm, 2.1 and 3.0×100mm) packed with 1.9μm fully porous Titan-C18 particles was investigated by using two previously reported home-made protocols. The first one was used to measure the eddy dispersion