Merck
W276804
Sigma-Aldrich
Nerolin bromelia
≥99%, FG
Synonim(y):
2-Ethoxynaphthalene, 2-naphthol ethyl ether, Ethyl 2-naphthyl ether, Neroline, beta-naphthol ethyl ether, beta-naphthyl ethyl ether, bromelia, ethyl beta-naphtholate, ethyl beta-naphthyl ether, nerolin bromelia
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.22
Numer FEMA:
2768
Beilstein:
2042397
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2058
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
4.033
NACRES:
NA.21
agency:
meets requirements for JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
agency
meets requirements for JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Próba
≥99%
pochodzenie
China origin
mp
35-37 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble
dipropylene glycol: soluble
isopropyl myristate: soluble
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; citrus
ciąg SMILES
CCOc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12O/c1-2-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h3-9H,2H2,1H3
Klucz InChI
GUMOJENFFHZAFP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nerolin bromelia is an alkyl ether of 2-naphthol, which is generally used as a perfume and flavoring compound.
Zastosowanie
The fluorescence of 2-Ethoxynaphthalene has been shown to be weakly quenched by m-dimethlphthalate and methyl benzoate. Importantly, at increased concentration methyl benzoate enhances the fluorescence by increasing the polarity of the solvent .
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation and characterization of zeolite catalysts for etherification reaction
Kim JW, et al.
Catalysis Today, 87(1-4), 195-203 (2003)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W276804-1KG
W276804-10KG
W276804-10KG-K4061835565962
W276804-1KG-K4061837516412
W276804-SAMPLE
W276804-SAMPLE-K4061837516467