Kluczowe dokumenty
W270202
5-Methylfurfural
≥98%, FG
Synonim(y):
5-Methyl-2-furaldehyde
About This Item
meets purity specifications of JECFA
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
zanieczyszczenia
<0.1% DMF (residual starting material)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.531 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
gęstość
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
caramel; maple; spicy; sweet
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Metabolomics fingerprint of Philippine coffee by SPME-GC-MS for geographical and varietal classification.: This study employs solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry (SPME-GC-MS) to create a metabolomics fingerprint of Philippine coffee, identifying compounds like 5-Methylfurfural for the classification of coffee by geography and variety. This research highlights the potential of 5-Methylfurfural in distinguishing coffee varieties, showcasing its application in food biochemistry (Ongo et al., 2020).
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde; Furfuryl alcohol; Furfural; 2-Furyl methyl ketone; 5-Methyl-2-furaldehyde
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express C18
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W270202-100G | |
W270202-25KG | |
W270202-5KG-K | 4061837835117 |
W270202-SAMPLE-K | 4061837516122 |
W270202-100G-K | 4061835513451 |
W270202-1KG | |
W270202-1KG-K | 4061837835094 |
W270202-25KG-K | |
W270202-5KG | |
W270202-SAMPLE |