Merck
W270215
Sigma-Aldrich
5-Methylfurfural
greener alternative
mixture of isomers, ≥99%, natural, FG
Synonim(y):
5-metyl 2-furankarboksyaldehyd
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
Numer FEMA:
2702
Beilstein:
106895
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
13.001
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Próba
≥99%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.531 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
gęstość
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
bread; caramel; brown; spicy; sweet
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z jedną lub kilkoma z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest bioproduktem, a zatem jest zgodny z "Mniej niebezpiecznymi syntezami chemicznymi" i "Wykorzystaniem odnawialnych surowców".
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W270215-100G-K4061834368397
W270215-1KG-K4061834368403
W270215-500G-K4061834423126
W270215-SAMPLE-K4061834358862