Próba
99%
mp
212-215 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-5(7)2-3-6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3