Merck
177164
Sigma-Aldrich
1,3-Cyclopentanedione
97%
Synonim(y):
1,3-cyklopentadion
About This Item
Wzór liniowy:
C5H6(=O)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.10
Beilstein:
1362728
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
149-151 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1CCC(=O)C1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-3H2
Klucz InChI
LOGSONSNCYTHPS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,3-Cyclopentanedione was used in the synthesis of chemical probes for selective labeling of sulfenic acid proteins.
Versatile reagent for synthesis of perhydroazulenes, PGB1 analogues, and Knoevenagel products.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3953-3953 (1993)
Aldrichimica Acta, 10, 19-19 (1977)
Synlett, 539-539 (1993)
Jiang Qian et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(32), 9203-9205 (2011-07-09)
Facile, two-step synthesis and kinetic characterization of new chemical probes for selective labeling of sulfenic acid (-SOH) in proteins are presented. The synthesis route relies on the simple and highly efficient Michael addition of thiol containing tags or linkers to
The Journal of Organic Chemistry, 59, 528-528 (1994)