Merck
388106
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-2-cyclopenten-1-one
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C5H4(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
bp
80 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC1=C(C)C(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O/c1-5-3-4-7(8)6(5)2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
UZLQSPYGTUMKGS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1