Merck
145777
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclopentenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C5H5(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.13
Beilstein:
1280476
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
bp
74 °C/15 mmHg (lit.)
mp
3-5 °C (lit.)
gęstość
0.980 g/mL at 20 °C
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Metylo-2-cyklopentenon ulega redukcji w obecności mrówczanu trietyloamonu i katalizatora palladowego, tworząc nasycony keton. Ulega katalizowanej przez B(C6F5)3 hydrosililacji dając złożone mieszaniny reakcyjne produktów addycji 1,2 i oligomerów.
Zastosowanie
3-Metylo-2-cyklopentenon został użyty w syntezie 2-hydroksy-3-metylo-2-cyklopentenonu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
B(C6F5)3 catalyzed hydrosilation of enones and silyl enol ethers.
Blackwell JM, et al.
Tetrahedron, 58(41), 8247-8254 (2002)
Palladium-catalyzed reductions of. alpha.,. beta.-unsaturated carbonyl compounds, conjugated dienes, and acetylenes with trialkylammonium formates.
Cortese NA and Heck NA.
The Journal of Organic Chemistry, 43(20), 3985-3987 (1978)
A new synthesis of cyclopentenones: dihydrojasmone.
Hendrickson JB and Palumbo PS.
The Journal of Organic Chemistry, 50(12), 2110-2112 (1985)