Merck
C102814
Sigma-Aldrich
2-Cyclohexen-1-one
≥95%
Synonim(y):
1-Cyclohexen-3-one, 2-Cyclohexenone, 3-Oxocyclohexene, Cyclohexen-3-one, Cyclohexenone
About This Item
Wzór liniowy:
C6H8(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.13
Beilstein:
1280477
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
760 mmHg ( 168 °C)
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
bp
171-173 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
gęstość
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCCC=C1
InChI
1S/C6H8O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h2,4H,1,3,5H2
Klucz InChI
FWFSEYBSWVRWGL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Versatile electrophile employed in a range of addition reactions including conjugate addition of organocopper nucleophiles, Michael reaction with enol silanes, and phosphoniosilylations.
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron Letters, 34, 3881-3881 (1993)
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2427-2427 (1993)
Olivia Dean et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 97(2), 293-300 (2010-09-08)
Oxidative stress has been implicated in several psychiatric illnesses, including schizophrenia. Glutathione is the brain's primary antioxidant and decreased levels of brain glutathione are reported in schizophrenia. Prepulse inhibition (PPI) is a measure of sensory gating, and PPI is reduced
Polyssena Renzi et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(5), 980-983 (2010-02-19)
The multicomponent reaction between proline lithium salt, 2-cyclohexen-1-one and aliphatic aldehydes affords the 4-alkylidene-2-cyclohexen-1-ones, which are interesting fragrances, and bicyclic amino acids that bear four additional stereocenters, obtained as single stereoisomer.
Aldrichimica Acta, 19, 42-42 (1986)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C102814-10ML4061833460511
C102814-100G
C102814-100ML4061833460504
C102814-10G
C102814-25G
C102814-25ML4061833460528