Merck
H24402
Sigma-Aldrich
2-Hydroxycyclohexanone dimer
97%
Synonim(y):
Adipoin, NSC 117392
About This Item
Wzór liniowy:
[HOC6H9(=O)]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
bp
83-86 °C/13 mmHg (lit.)
mp
100-107 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC12CCCCC1OC3(O)CCCCC3O2
InChI
1S/C12H20O4/c13-11-7-3-1-5-9(11)15-12(14)8-4-2-6-10(12)16-11/h9-10,13-14H,1-8H2
Klucz InChI
OLLWHBLCQGPTMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Synthesis of substrated for tin tetrachloride mediated fragmentation to produce ynones and ynoates
  • Tandem oxidation coupling reactions with diamines
  • Asymmetric allylic alkylation of enolates
  • Formate reduction of allylic carbonates for polypropionate systems
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)