Merck
125423
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedione
98%
Synonim(y):
1,4-Dioxocyclohexane, Cyclohexan-1,4-dione, Tetrahydroquinone
About This Item
Wzór liniowy:
C6H8(=O)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.13
Beilstein:
774152
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
mp
77-78.5 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
O=C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H2
Klucz InChI
DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,4-Cyclohexanedione(CHD) undergoes uncatalyzed oscillatory reactions during oxidation by acidic bromate in nitric acid and sulphuric acid solution. It reacts with acidic bromate to form 1,4-dihydroxybenzene which on further oxidation and bromination yields 1,4-benzoquinone and bromoorganics.
Zastosowanie
1,4-Cyclohexanedione has been used to study the influence of visible light on the bromate-1,4-cyclohexanedione-ferroin oscillating reaction.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
269.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
132 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Uncatalysed oscillatory chemical reactions. Oxidation of 1, 4-cyclohexanedione by bromate in sulfuric or nitric acid solution.
Farage VJ and Janjic D.
Chemical Physics Letters, 88(3), 301-304 (1982)
Photosensitive, bubble-free, bromate-1, 4-cyclohexanedione oscillating reactions. Illumination control of pattern formation.
Kurin-Csorgei K, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 101(37), 6827-6829 (1997)
The 1, 4-cyclohexanedione-bromate-acid oscillatory system. 3. Detailed mechanism.
Szalai I and Koros E.
The Journal of Physical Chemistry A, 102(35), 6892-6897 (1998)