Próba
99%
Formularz
powder
mp
213-215 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,14-15H
Klucz InChI
RXNYJUSEXLAVNQ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Ar(24208)
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D110507-5G | 4061833558713 |
D110507-10KG | |
D110507-25G | 4061833558706 |