Kluczowe dokumenty
126217
2,4-Dihydroxybenzophenone
99%
Synonim(y):
DHB
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)2C6H3COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
Beilstein:
1311566
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
powder
mp
144.5-147 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
Klucz InChI
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Ar(24208)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Wpływ podstawników na właściwości absorpcji promieniowania ultrafioletowego 2,4-dihydroksybenzofenonu: Badania te analizują, w jaki sposób różne podstawniki wpływają na właściwości absorpcji promieniowania UV 2,4-dihydroksybenzofenonu, związku ważnego ze względu na jego właściwości ochronne przed promieniowaniem UV (Wu et al., 2022).
- Modyfikacja1416 i Nomexu poprzez zakotwiczenie 2,4-dihydroksybenzofenonu poprawia hydrofobowość i indukuje właściwości antybakteryjne i chroniące przedpromieniowaniem UV: Zbadano wzmocnienie tkanin Kevlar i Nomex poprzez zakotwiczenie 2,4-dihydroksybenzofenonu w celu poprawy ich właściwości funkcjonalnych (Tonis et al., 2023).
Informacje prawne
Kevlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
125 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Ting-Hao Kuo et al.
Analytica chimica acta, 1080, 95-103 (2019-08-15)
Structural analysis of biomolecules is essential to natural product discovery, especially for precious biomaterials such as agarwood. However, one of the greatest challenges to the characterization of natural products is the profound cost in time and manpower to the structural
Kresten Ole Kusk et al.
Environmental toxicology and chemistry, 30(4), 959-966 (2011-01-05)
Benzophenone (BP)-type ultraviolet (UV) filters are widely used in cosmetic and sunscreen products and can enter the aquatic environment. Therefore, we investigated the subchronic toxicity of 2,4-dihydroxybenzophenone (BP1) on the marine calanoid copepod Acartia tonsa in an early life-stage development
Min-Ah Park et al.
Toxicology, 305, 41-48 (2013-01-19)
2,4-Dihydroxybenzophenone (benzophenone-1; BP-1) is an UV stabilizer primarily used to prevent polymer degradation and deterioration in quality due to UV irradiation. Recently, BP-1 has been reported to bioaccumulate in human bodies by absorption through the skin and has the potential
L Fredriksen et al.
Applied and environmental microbiology, 85(6) (2019-01-13)
A two-domain GH10 xylanase-encoding gene (amor_gh10a) was discovered from a metagenomic data set, generated after in situ incubation of a lignocellulosic substrate in hot sediments on the sea floor of the Arctic Mid-Ocean Ridge (AMOR). AMOR_GH10A comprises a signal peptide
Natalie C Bamford et al.
Nature communications, 11(1), 2450-2450 (2020-05-18)
The exopolysaccharide galactosaminogalactan (GAG) is an important virulence factor of the fungal pathogen Aspergillus fumigatus. Deletion of a gene encoding a putative deacetylase, Agd3, leads to defects in GAG deacetylation, biofilm formation, and virulence. Here, we show that Agd3 deacetylates