About This Item
Wzór liniowy:
(HOC6H4)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
mp
61-62.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccccc1C(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8,14-15H
Klucz InChI
YIYBRXKMQFDHSM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D110205-25G | |
D110205-500G | |
D110205-5G | 4061833558690 |